Learn More
SB297006, MedChemExpress
Código de producto. 16492866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492866 25 mg 25 miligramos
16466557 5 mg 5 miligramos
16440207 50 mg 50 miligramos
16404876 100 mg 100 miligramos
16403838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16492866 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103361
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress SB297006 is a CCR3 antagonist, which significantly inhibits proliferation and neurosphere formation in CCL11-treated neural progenitor cells.
SB297006 is a CCR3 antagonist, which significantly inhibits proliferation and neurosphere formation in CCL11-treated neural progenitor cells.
Spécification
Nombre del producto químico o material SB297006
Forma física Solid
CAS 58816-69-6
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N2O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (438.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)[C@H](CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)NC(C2=CC=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 342.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.35
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.