Learn More
SB290157 trifluoroacetate, MedChemExpress
Description
SB290157 trifluoroacetate is a potent and selective C3a receptor antagonist with an IC50 of 200 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | SB290157 trifluoroacetate |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1140525-25-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29F3N4O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (237.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (189.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Show More |