Learn More
SB269652, MedChemExpress
Descripción
SB269652 is the first drug-like allosteric modulator of the dopamine D2 receptor (D2R)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB269652 |
| CAS | 215802-15-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H30N4O |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)N1)N[C@H]3CC[C@H](CCN(CC4)CC5=C4C=CC(C#N)=C5)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 426.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.55 |
| Porcentaje de pureza | 98.95% |
| Mostrar más |