Learn More
SB225002, MedChemExpress
Código de producto. 16497146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497146 100 mg 100 miligramos
16493177 50 mg 50 miligramos
16491226 200 mg 200 miligramos
16449687 5 mg 5 miligramos
16427158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16711
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB225002
CAS 182498-32-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10BrN3O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br
Peso molecular (g/mol) 352.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.14
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation