Learn More
SB225002, MedChemExpress
Descripción
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB225002 |
| CAS | 182498-32-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H10BrN3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br |
| Peso molecular (g/mol) | 352.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.14 |
| Mostrar más |