Learn More
SB-772077B dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16486917 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16486917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108518
MedChemExpress SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-772077B dihydrochloride
CAS 607373-46-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20Cl2N8O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (240.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 38.33 mg/mL (92.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES [H]Cl.O=C(C1=CN=CC2=C1N(CC)C(C3=NON=C3N)=N2)N4C[C@@H](N)CC4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 415.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.28
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation