Learn More
Tocris Bioscience™ SB 747651A dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001551 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001551 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4630/10
Potent MSK1 inhibitor; also inhibits other AGC group kinases
Potent, ATP-competitive mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) inhibitor (IC50 = 11 nM in an in vitro kinase assay); targets the N-terminal kinase domain. Inhibits MSK1, MSK2, PKA, PKB, RSK and p70S6K activity in cells. Blocks IL-10 production in macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 747651A dihydrochloride
CAS 1781882-72-1
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C16H24Cl2N8O
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.32
Pureza >98%
Peso molecular 415.323