Learn More
SB-705498, MedChemExpress
Código de producto. 16450437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450437 50 mg 50 miligramos
16435056 100 mg 100 miligramos
16426787 5 mg 5 miligramos
16404088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16450437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10633
MedChemExpress SB-705498 is a potent, selective and orally bioavailable transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor antagonist with a pIC50 of 7.1.
SB-705498 is a potent, selective and orally bioavailable transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor antagonist with a pIC50 of 7.1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-705498
CAS 501951-42-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16BrF3N4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (232.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=CC=C1NC(N[C@@H]2CCN(C3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 429.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.23
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation