Learn More
Tocris Bioscience™ SB 699551
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18004792 10 mg 10 miligramos
18065522 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18004792 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3188/10
Selective 5-ht5a antagonist
Selective 5-ht5a receptor antagonist (pKi values are 8.3, < 6.0, < 6.0, < 6.0, < 5.5 and < 5.5 for 5-ht5a, 5-HT1B/D, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864741-95-7
Fórmula molecular C34H47Cl2N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 699551
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.66
Pureza >99%
Peso molecular 584.67