Learn More
SB-616234-A, MedChemExpress
Código de producto. 16480238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480238 5 mg 5 miligramos
16437778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19477
MedChemExpress SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-616234-A
CAS 908601-49-0
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36ClN5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC2=C1C=C(N3C[C@@H](C)N[C@@H](C)C3)C(OC)=C2)C4=CC=C(C5=CC=C(C6=NOC(C)=N6)C=C5C)C=C4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 574.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.11
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation