Learn More
SB-590885, MedChemExpress
Código de producto. 16494318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494318 10 mg 10 miligramos
16475236 100 mg 100 miligramos
16450647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10966
MedChemExpress SB-590885 is a potent B-Raf inhibitor with Ki of 0.16 nM, and has 11-fold greater selectivity for B-Raf over c-Raf, without inhibition to other human kinases.
SB-590885 is a potent B-Raf inhibitor with Ki of 0.16 nM, and has 11-fold greater selectivity for B-Raf over c-Raf, without inhibition to other human kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-590885
CAS 405554-55-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27N5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (73.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O/N=C1CCC2=CC(C3=C(NC(C4=CC=C(C=C4)OCCN(C)C)=N3)C5=CC=NC=C5)=CC=C/12
Peso molecular (g/mol) 453.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.54
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease