Learn More
SB 525334, MedChemExpress
Description
SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | SB 525334 |
| CAS | 356559-20-1 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21N5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (291.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C1=NC(C2=CC=CC(C)=N2)=C(C3=CC=C4N=CC=NC4=C3)N1)C |
| Peso molecular (g/mol) | 343.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.42 |
| Show More |