Learn More
SB 525334, MedChemExpress
Código de producto. 16454948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454948 10 mg 10 miligramos
16421197 50 mg 50 miligramos
16435726 100 mg 100 miligramos
16457687 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12043
MedChemExpress SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 525334
CAS 356559-20-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21N5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (291.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=NC(C2=CC=CC(C)=N2)=C(C3=CC=C4N=CC=NC4=C3)N1)C
Peso molecular (g/mol) 343.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.42
Porcentaje de pureza 95.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease