Learn More
SB-505124, MedChemExpress
Código de producto. 16435728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435728 10 mg 10 miligramos
16461887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16435728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13521
MedChemExpress SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.
SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-505124
CAS 694433-59-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 113.33 mg/mL (337.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N=C(C(C)(C)C)N2)=N1
Peso molecular (g/mol) 335.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.4
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease