Learn More
SB 431542, TRC
Código de producto. 30417547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417547 10 mg
30423356 25 mg
30425485 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS15466010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301836-41-9
Fórmula molecular C22 H16 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 384.39
Sinónimo SB 431542, 4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(2-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]-benzamide
Nombre IUPAC 4-[4-(1,3-benzodioxol-5-il)-5-piridina-2-il-1H-imidazol-2-il]benzamida
SMILES NC(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc4OCOc4c3)c([nH]2)c5ccccn5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 431542
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1222
Porcentaje de pureza >95%