Learn More
SB-431542, MedChemExpress
Código de producto. 16474976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474976 100 mg 100 miligramos
16453968 10 mg 10 miligramos
16400327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10431
MedChemExpress SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.
SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-431542
CAS 301836-41-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16N4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (650.38 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.17 mg/mL (29.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C3=CC=C4OCOC4=C3)=C(N2)C5=NC=CC=C5)N
Peso molecular (g/mol) 384.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.39
Porcentaje de pureza 97.36%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease