Learn More
SB-423562, MedChemExpress
Código de producto. 16456318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16456318 10 mg 10 miligramos
16408907 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16456318
Marca: Medchem Express HY15105
MedChemExpress SB-423562 is a short-acting calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. SB-423562 has the potential for osteoporosis research.
SB-423562 is a short-acting calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. SB-423562 has the potential for osteoporosis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-423562
CAS 351490-27-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (11.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC(C=CC=C3)=C3C2)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 436.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.54
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation