Learn More
SB 415286, MedChemExpress
Código de producto. 16476518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476518 10 mg 10 miligramos
16432617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15438
MedChemExpress SB 415286 is a potent and selective cell permeable inhibitor of GSK-3α, with an IC50 of 77.5 nM, and a Ki of 30.75 nM; SB 415286 is equally effective at inhibiting human GSK-3α and GSK-3β.
SB 415286 is a potent and selective cell permeable inhibitor of GSK-3α, with an IC50 of 77.5 nM, and a Ki of 30.75 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 415286
CAS 264218-23-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10ClN3O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (277.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1)=C2C3=CC=CC=C3[N+]([O-])=O)NC2=O
Peso molecular (g/mol) 359.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.72
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism