Learn More
Tocris Bioscience™ SB 408124
Descripción
Selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 21.7 and 1405 nM for human OX1 and OX2 receptors respectively). Blocks orexin-A induced grooming following oral administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB 408124 |
| CAS | 288150-92-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C19H18F2N4O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.37 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 356.377 |