Learn More
R&D Systems™ SB 4
Descripción
SB 4 is a potent BMP4 agonist (EC50 = 74 nM). Activates canonical BMP signaling and increases SMAD-1/5/9 phosphorylation, with no effect on p-SMAD-2, p-SMAD-3 or p-TAK1. Bypasses noggin-induced inhibition of type I BMP receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole |
| CAS | 100874-08-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C14H10BrNOS |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.2 |
| Tipo de producto | Agonist |
| Pureza | 99% |