Learn More
SB 3CT, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB 3CT |
| CAS | 292605-14-2 |
| Fórmula molecular | C15H14O3S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [[(4-Phenoxyphenyl)sulfonyl]methyl]thiirane, 2-(((4-Phenoxyphenyl)sulfonyl)methyl)thiirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O3S2/c16-20(17,11-14-10-19-14)15-8-6-13(7-9-15)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10-11H2 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |