Learn More
SB-3CT, MedChemExpress
Descripción
SB-3CT is a potent and competitive matrix metalloproteinase MMP-2 and MMP-9 inhibitor with Ki values of 13.9 and 600 nM, respectively. SB-3CT has high selectivity for gelatinases. SB-3CT shows blood-brain barrier permeability and has neuroprotective effects and anticancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB-3CT |
| CAS | 292605-14-2 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H14O3S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.19 mM) |
| SMILES | O=S(CC1SC1)(C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.4 |
| Mostrar más |