Learn More
Tocris Bioscience™ SB 3CT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18755568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18755568 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18755568 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6088/10
Selective high affinity MMP2 inhibitor
SB 3CT is a selective high affinity MMP2 inhibitor (Ki = 28 nM); also inhibits MMP9 (Ki = 400 nM). Active in vivo, neuroprotective and blood-brain barrier permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 292605-14-2
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO, 20mM in ethanol
Fórmula molecular C15H14O3S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.4g/mol
Color Blanco
Tipo de producto Inhibidor
Para uso exclusivo en investigación