Learn More
SB-399885 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16453798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453798 10 mg 10 miligramos
16450177 50 mg 50 miligramos
16442866 25 mg 25 miligramos
16406527 5 mg 5 miligramos
16404856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103099
MedChemExpress SB-399885 hydrochloride is a 5-HT6 receptor antagonist.
SB-399885 hydrochloride is a 5-HT6 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-399885 hydrochloride
CAS 402713-81-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22Cl3N3O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (207.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (13.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(N2CCNCC2)=C1)(NC3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3OC)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 482.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.81
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation