Learn More
SB-366791, MedChemExpress
Código de producto. 16471277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471277 50 mg 50 miligramos
16457767 5 mg 5 miligramos
16453286 25 mg 25 miligramos
16435786 100 mg 100 miligramos
16405048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12245
MedChemExpress SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.
SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-366791
CAS 472981-92-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14ClNO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (347.54 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(OC)=C1)/C=C/C2=CC=C(Cl)C=C2
Peso molecular (g/mol) 287.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.74
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death