Learn More
SB 334867, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl Urea |
| CAS | 792173-99-0 |
| Fórmula molecular | C17H13N5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | SB 334867, N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl Urea |
| SMILES | Cc1oc2cc(NC(=O)Nc3ccnc4cccnc34)ccc2n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 319.32 |