Learn More
Tocris Bioscience™ SB 334867
Selective non-peptide OX1 antagonist
Marca: Tocris Bioscience™ 1960/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SB 334867 is a selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist. pKb values are 7.2 and < 5 for inhibition of intracellular Ca2+ release in CHO cells expressing human OX1 and OX2 receptors respectively. Blocks orexin-A induced grooming and feeding following systemic administration in vivo.Especificaciones
| N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl urea | |
| >99% | |
| Soluble to 100mM with gentle warming in DMSO |
| 792173-99-0 | |
| 50 mg |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
For Research Use Only