Learn More
Tocris Bioscience™ SB 277011A dihydrochloride
Código de producto. 18044252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18044252 50 mg 50 miligramos
18035632 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18044252 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4207/50
Selective D3 antagonist
Selective dopamine D3 receptor antagonist (pKi values are 8.0, 6.0, 5.0 and <5.2 for D3, D2, 5-HT1D and 5-HT1B respectively). Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1226917-67-4
Fórmula molecular C28H32Cl2N4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 277011A dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.49
Pureza >98%
Peso molecular 511.491