Learn More
Tocris Bioscience™ SB 269970 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001272 50 mg 50 miligramos
18054372 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001272 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1612/50
Potent and selective 5-HT7 antagonist; brain penetrant
Potent and selective 5-HT7 receptor antagonist (pKi values are 8.9, 7.2 and 6.0 for 5-HT7A, 5-HT5A and 5-HT1B and < 6.0 for 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT4 and 5-HT6 receptors respectively). Brain penetrant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261901-57-9
Fórmula molecular C18H29ClN2O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 269970 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.95
Pureza >98%
Peso molecular 388.951