Learn More
SB-269970 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
SB-269970 hydrochloride is a potent, selective and brain-penetrant 5-HT7 receptor antagonist with a pKi of 8.3. SB-269970 hydrochloride exhibits >50-fold selectivity against other 5-HT receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB-269970 hydrochloride |
| CAS | 261901-57-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H29ClN2O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SB-269970A |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (77.13 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (25.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC1=CC=CC(S(=O)(N2[C@@H](CCN3CCC(C)CC3)CCC2)=O)=C1.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 388.95 |
| Mostrar más |