Learn More
Tocris Bioscience™ SB 265610
Descripción
Potent CXCR2 antagonist that inhibits CINC-1-mediated but not C5a-mediated Ca2+ mobilization (IC50 values are 3.4 and 6800 nM respectively). Inhibits CINC-induced chemotaxis and attenuates neutrophil accumulation in inflammatory lung injury in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB 265610 |
| Cantidad | 1 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.16 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 357.171 |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?