Learn More
SB 258719, MedChemExpress
Código de producto. 16494106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494106 25 mg 25 miligramos
16482648 5 mg 5 miligramos
16470449 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00443
MedChemExpress SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.
SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 258719
CAS 195199-95-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H30N2O2S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (738.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(C)=C1)(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 338.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.51
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation