Learn More
Tocris Bioscience™ SB 258585 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002124 50 mg 50 miligramos
30001289 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002124 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1961/50
Potent, selective 5-HT6 antagonist
Potent and selective 5-HT6 receptor antagonist (pKi = 8.6); displays > 160-fold selectivity over other 5-HT receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216468-02-8
Fórmula molecular C18H23ClIN3O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 258585 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.82
Pureza >99%
Peso molecular 523.814