Learn More
Tocris Bioscience™ SB 258585 hydrochloride
Descripción
Potent and selective 5-HT6 receptor antagonist (pKi = 8.6); displays > 160-fold selectivity over other 5-HT receptor subtypes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB 258585 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.82 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 523.814 |