Learn More
SB 242084, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB 242084 |
| CAS | 181632-25-7 |
| Fórmula molecular | C21 H19 Cl N4 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-2,3-dihydro-5-methyl-N-[6-[(2-methyl-3-pyridinyl)oxy]-3-pyridinyl]-1H-indole-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19ClN4O2.2ClH/c1-13-10-15-7-9-26(18(15)11-17(13)22)21(27)25-16-5-6-20(24-12-16)28-19-4-3-8-23-14(19)2;;/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3,(H,25,27);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccc(Oc4cccnc4C)nc3)c2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-5-metil-N-[6-(2-metilpiridin-3-il)oxipiridin-3-il]-2,3-dihidroindol-1-carboxamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 467.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.073 |