Learn More
SB 242084 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465668 10 mg 10 miligramos
16418367 5 mg 5 miligramos
16411837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13409A
MedChemExpress SB 242084 hydrochloride is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
SB 242084 hydrochloride is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 242084 dihydrochloride
CAS 1049747-87-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21Cl3N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125.5 mg/mL (268.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N1CCC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2)NC3=CC=C(OC4=CC=CN=C4C)N=C3.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 467.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.78
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation