Learn More
Tocris Bioscience™ SB 24011
Código de producto. 30241026
Cambiar vista
Click to view available options
5 mg
Código de producto.
30241026 5 mg
1 options
Código de producto. 30241026 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8010/5
Inhibitor of STING-TRIM29 interaction; increases cellular STING levels
SB 24011 is an inhibitor of STING-TRIM29 interaction (IC50 = 3.85 μM in vitro). SB 24011 binds to STING and inhibits TRIM29-E3 ligase interaction to increase cellular STING levels. In syngeneic mouse models, SB 24011 dose-dependently reduces CT26 and B16F10 tumor volumes when co-admistered with cGAMP .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(2R)-3,4-Dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-(1-methylethyl)-3-oxo-1(2H)-pyrazinyl]-3-nitro-N-[[(2S)-tetrahydro-2-furanyl]methyl]benzamide
CAS 1497415-41-4
Cantidad 5 mg
Objetivo Protein Dimerizers
Fórmula molecular C34H38N4O7
Forma física Solid
Color Orange
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza 0.98