Learn More
SB 225002, TRC
Código de producto. 30424661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424661 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30424661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1546201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
CAS 182498-32-4
Fórmula molecular C13 H10 Br N3 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo SB 225002, N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
SMILES Oc1cc(ccc1NC(=O)Nc2ccccc2Br)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-bromofenil)-3-(2-hidroxi-4-nitro-fenil)urea
Peso molecular (g/mol) 352.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.9855