Learn More
SB 225002
Código de producto. 15496869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mg
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496869 10mg 10 miligramos
15486869 5mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65387.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Un potente, selectivo y competitivo antagonista del receptor acoplado de proteína G CXCR2
SB 225002 is a selective non-peptide CXCR2 inhibitor which suppresses IL-8 induced neutrophil chemotaxis and margination. In addition, SB 225002 reduces MPO activity, IL-1β, MIP-2, and keratinocyte-derived chemokine (KC) levels. Further studies suggest that SB 225002 decreases the expression of vascular endothelial growth factor, inducible NOS (NO synthase), and Cox-2 (cyclooxygenase-2 proteins) in colon tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182498-32-4
Fórmula molecular C13H10BrN3O4
Sinónimo 1-(2-bromofenil)-3-(2-hidroxi-4-nitrofenol)urea
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un potente, selectivo y competitivo antagonista del receptor acoplado de proteína G CXCR2
Formula Weight (peso de la fórmula) 352,10g/mol
Sensibilidad Sensible a la humedad
Solubilidad Soluble a 100 mm en DMSO y a 50 mm en etanol
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido