Learn More
SB-224289 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473268 10 mg 10 miligramos
16405997 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101105A
MedChemExpress SB-224289 hydrochloride is a selective 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic effect.
SB-224289 hydrochloride is a selective 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-224289 hydrochloride
CAS 180084-26-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H33ClN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo SB-224289A
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (25.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(C3=NOC(C)=N3)C=C2C)C=C1)N4CCC5=C4C=C6C(OCC67CCN(C)CC7)=C5.Cl
Peso molecular (g/mol) 557.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.08
Porcentaje de pureza 96.4%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation