Learn More
SB 216763, MedChemExpress
Código de producto. 16447667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447667 5 mg 5 miligramos
16445696 100 mg 100 miligramos
16424918 10 mg 10 miligramos
16421167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12012
MedChemExpress SB 216763 is potent, selective and ATP-competitive GSK-3 inhibitor with IC50s of 34.3 nM for both GSK-3α and GSK-3β.
SB 216763 is potent, selective and ATP-competitive GSK-3 inhibitor with IC50s of 34.3 nM for both GSK-3α and GSK-3β.
Specifications
Nombre del producto químico o material SB 216763
CAS 280744-09-4
Color Orange Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12Cl2N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (269.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=O)C(C2=CC=C(C=C2Cl)Cl)=C1C3=CN(C4=C3C=CC=C4)C
Peso molecular (g/mol) 371.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.22
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease