Learn More
Tocris Bioscience™ SB 216641 hydrochloride
Descripción
A selective h5-HT1B antagonist with approximately 25-fold selectivity over h5-HT1D and little or no affinity for a range of other receptor types.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB 216641 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.03 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 523.03 |