Learn More
SB 204990, MedChemExpress
Código de producto. 16479597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479597 5 mg 5 miligramos
16427058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
MedChemExpress SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 204990
CAS 154566-12-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22Cl2O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.89 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (64.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@]1(O)C(O[C@H](CCCCCCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 389.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.27
Porcentaje de pureza 95.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism