Learn More
SB-203580, TRC
Código de producto. 30411474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411474 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30411474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1546001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-203580
CAS 152121-47-6
Fórmula molecular C21 H16 F N3 O S
Cantidad 1 mg
Sinónimo SB 203580
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
SMILES CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
Nombre IUPAC 4-[4-(4-fluorofenil)-2-(4-metilsulfinilfenil)-1H-imidazol-5-il]piridina
Peso molecular (g/mol) 377.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.0998