Learn More
SB 203580 Cloruro, TRC
Código de producto. 30414831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414831 50 mg
30411094 25 mg
30424510 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS15505850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869185-85-3
Fórmula molecular C21H16FN3OS . HCl
Peso molecular (g/mol) 413.9
Sinónimo 4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine Hydrochloride (1:1), 4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine Monohydrochloride (9CI), SB 203580 Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[4-(4-fluorofenil)-2-(4-metilsulfinilfenil)-1H-imidazol-5-il]piridina; Cloruro
SMILES Cl.CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16FN3OS.ClH/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15;/h2-13H,1H3,(H,24,25);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.0765