Learn More
Tocris Bioscience™ SB 203580 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18789896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18789896 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18789896 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1402/10
Selective inhibitor of p38 MAPK; water-soluble
Water-soluble salt of SB 203580 (Cat. No. 1202). Selective inhibitor of p38 mitogen-activated protein kinase (IC50 values are 50 and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2 respectively). Displays 100-500-fold selectivity over LCK, GSK3β and PKBα. Shown to inhibit interleukin-2-induced T cell proliferation, cyclooxygenase-1 and -2, and thromboxane synthase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 203580 hydrochloride
CAS 869185-85-3
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C21H17ClFN3OS
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.89
Pureza >98%
Peso molecular 413.90