Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98 %
Descripción
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50mg |
| Descripción | Blanco a blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Nuevo inhibidor altamente específico de la cinasa p38 y MAP cinasa homologas |
| ensayo | 0,98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377,44g/mol |
| Punto de fusión | De 235° a 247 °C |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Polvo |