Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98 %
Código de producto. 15464079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mg
50mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464079 25mg 25 miligramos
15474079 100 mg 100 miligramos
15484079 50mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15464079 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61482.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Nuevo inhibidor altamente específico de la cinasa p38 y MAP cinasa homologas
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152121-47-6
Fórmula molecular C21H16FN3OS
Sinónimo 4-(4-fluorofenil)-2-(4-metilsulfinilfenil)-5-(4-piridil)imidazol
Especificaciones
Cantidad 25mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Nuevo inhibidor altamente específico de la cinasa p38 y MAP cinasa homologas
ensayo 0,98
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,44g/mol
Punto de fusión De 235° a 247 °C
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Clave InChI CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Nombre IUPAC 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Peso molecular (g/mol) 377.44