Learn More
SB 202474, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[5-Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-4-yl]-pyridine |
| CAS | 172747-50-1 |
| Fórmula molecular | C17H17N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | SB 202474, 4-[5-Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-4-yl]-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3O/c1-3-15-16(12-8-10-18-11-9-12)20-17(19-15)13-4-6-14(21-2)7-5-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | CCc1[nH]c(nc1c2ccncc2)c3ccc(OC)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[5-etil-2-(4-metoxifenil)-1H-imidazol-4-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 279.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1372 |