Learn More
SB 202190, TRC
Código de producto. 30427290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427290 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30427290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS154495250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
CAS 152121-30-7
Fórmula molecular C20H14FN3O
Cantidad 250 mg
Sinónimo SB 202190, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
SMILES Oc1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
Nombre IUPAC 4-[4-(4-fluorofenil)-5-piridin-4-il-1H-imidazol-2-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 331.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1121